3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
B23362.06EA 231 EUR
B23362.06 B23362.03
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile ≥97%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₈H₃ClF₃NO
Pto. de fusión: 39…41 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631557
Núm. CAS: 129604-26-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III