4-Formilbenzoato de metilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18490.0100EA 96.6 EUR
8.18490.0100 8.18490.9999
4-Formilbenzoato de metilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
4-Formilbenzoato de metilo
Formula: C₉H₈O₃
MW: 164,16 g/mol
Número MDL: MFCD00006950
Núm. CAS: 1571-08-0
EINECS: 216-385-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 56 - 59 °C
Molar Mass 164.16 g/mol
Bulk Density 528 kg/m3
Boiling Point 264 - 266 °C (1013 hPa)
Flash Point 128 °C
Density 1.2 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 240 °C