4-Formilbenzoato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
B24091.06EA 45 EUR
B24091.06 B24091.14 B24091.22
4-Formilbenzoato de metilo ≥98%
4-Formilbenzoato de metilo
Formula: C₉H₈O₃
MW: 164,16 g/mol
Pto. Ebullición: 264…266 °C
Pto. de fusión: 59…63 °C
Densidad: 1,200
Pto. de inflamación: 128 °C (262 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006950
Núm. CAS: 1571-08-0
EINECS: 216-385-5