Ethyl-3-formylbenzoate ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H50945.03EA 363 EUR
H50945.03 H50945.MD
Ethyl-3-formylbenzoate ≥98%
Ethyl-3-formylbenzoate
Formula: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08064275
Núm. CAS: 33745-47-0