3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%, JRD
Peligro
H31778.03EA 107 EUR
H31778.03 H31778.06
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%, JRD
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₈H₃BrF₃NO
MW: 266,01 g/mol
Pto. de fusión: 35…38 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08458074
Núm. CAS: 914635-52-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III