2-Bromo-5-methoxybenzamide ≥98%
Atención
H31250.14EA 303 EUR
H31250.14 H31250.06
2-Bromo-5-methoxybenzamide ≥98%
2-Bromo-5-methoxybenzamide
Formula: C₈H₈BrNO₂
MW: 230,66 g/mol
Pto. de fusión: 159…161 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00208336
Núm. CAS: 99848-43-8