3-Bromo-4-isopropoxy-5-methoxybenzonitrile ≥98%
Peligro
H50615.03EA 271 EUR
H50615.03
3-Bromo-4-isopropoxy-5-methoxybenzonitrile ≥98%
3-Bromo-4-isopropoxy-5-methoxybenzonitrile
Formula: C₁₁H₁₂BrNO₂
MW: 270,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02256549
Núm. CAS: 515848-62-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III