Potassium-4-(ethylthio)phenyltrifluoroborate 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Potassium (4-(ethylthio)phenyl)trifluoroborate
H52677.03EA 81.5 EUR
H52677.03
Potassium-4-(ethylthio)phenyltrifluoroborate 96%
Potassium-4-(ethylthio)phenyltrifluoroborate
Formula: C₈H₉BF₃KS
MW: 244,12 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115771
Núm. CAS: 850623-75-5