Potassium-4-(ethoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H51882.03EA 56 EUR
H51882.03
Potassium-4-(ethoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate 95%
Potassium-4-(ethoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate
Formula: C₉H₉BF₃KO₂
MW: 256,07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09800743
Núm. CAS: 1439402-07-9