¿Quiere conectarse de nuevo?
Potassium-3-formylphenyltrifluoroborate ≥97%
Proveedor: Alfa Aesar
Atención
Formula: C₇H₅BF₃KO
MW: 212,02
Pto. de fusión: ca 200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
MDL Number: MFCD07784378
Núm. CAS: 871231-44-6
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
1 g H28125.03
5 g H28125.06
Abrir todos / Contraer todo
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Melting point ca 200°
Formula weight 212.02
CAS No. 871231-44-6
Pureza 97%
Molecular formula C7H5BF3KO
MDL No. MFCD07784378
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.
Una imagen y un compromiso renovados
Creado a partir de las funciones y los recursos que conoce, optimizado con la innovación de Avantor®. Nuestra nueva marca representa nuestra agilidad y capacidad para adaptarnos a las necesidades del cliente.
MÁS INFORMACIÓN COMPRAR