3-[3,3,3-Trimethyl-1,1-bis[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
TCIAM1324-100MLEA 144 EUR
TCIAM1324-100ML TCIAM1324-25ML
3-[3,3,3-Trimethyl-1,1-bis[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
3-[3,3,3-Trimethyl-1,1-bis[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl methacrylate
Formula: C₁₆H₃₈O₅Si₄
MW: 422,82 g/mol
Pto. de inflamación: 200°C
Número MDL: MFCD00053871
Núm. CAS: 17096-07-0
EINECS: 241-165-0
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/52/45/28975245.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %