3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L19799.MDEA
48.9
EUR
L19799.MD
L19799.03
3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid 96%
3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
Formula:
C₉H₁₀FNO₂ MW: 183,18 g/mol Pto. de fusión: 214 °C (desc.) |
Número MDL:
MFCD00181811 Núm. CAS: 325-89-3 |