3-(3-Fluoro-4-methoxybenzoyl)propionic acid ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L07042.03EA 42.2 EUR
L07042.03 L07042.06
3-(3-Fluoro-4-methoxybenzoyl)propionic acid ≥99%
3-(3-Fluoro-4-methoxybenzoyl)propionic acid
Formula: C₁₁H₁₁FO₄
MW: 226,20 g/mol
Pto. de fusión: 169…173 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00020538
Núm. CAS: 347-63-7
EINECS: 206-474-7