2-(3-Methoxyphenyl)thioacetamide ≥97%
Peligro
H31615.03EA 82.3 EUR
H31615.03
2-(3-Methoxyphenyl)thioacetamide ≥97%
2-(3-Methoxyphenyl)thioacetamide
Formula: C₉H₁₁NOS
MW: 181,27 g/mol
Pto. de fusión: 104…108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09414738
Núm. CAS: 35582-11-7