3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propionic acid 98%
ACRO334330010EA 79 EUR
ACRO334330010 ACRO334330050
3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propionic acid 98%
3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propionic acid
Formula: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199,64 g/mol
Pto. de fusión: 243…245 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00126370
Núm. CAS: 19947-39-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %