2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
400290050.EA
25.8
EUR
400290050.
400290500.
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid 97%
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid
Formula:
C₇H₁₃NO₄S MW: 207,25 g/mol Pto. de fusión: 195 °C (desc.) Pto. de inflamación: 160 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007522 Núm. CAS: 15214-89-8 EINECS: 239-268-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Powder or chips and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |
HPLC | ≥96.0 % |