9-Etilcarbazol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAE0247-25GEA
24
EUR
TCIAE0247-25G
9-Etilcarbazol ≥99.0% (por GC)
9-Etilcarbazol
Formula:
C₁₄H₁₃N MW: 195,27 g/mol Pto. Ebullición: 166°C |
Número MDL:
MFCD00004967 Núm. CAS: 86-28-2 EINECS: 201-660-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 68.0 to 71.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |