3-Bromo-9-ethylcarbazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAB3459-1GEA
67
EUR
TCIAB3459-1G
TCIAB3459-5G
3-Bromo-9-ethylcarbazole ≥98.0% (por GC)
3-Bromo-9-ethylcarbazole
Formula:
C₁₄H₁₂BrN MW: 274,1558 g/mol |
Número MDL:
MFCD00092392 Núm. CAS: 57102-97-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 82.0 to 86.0 deg-C |