Metanosulfonamida ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A10885.09EA 33.4 EUR
A10885.09 A10885.18 A10885.30 A10885.36
Metanosulfonamida ≥98%
Metanosulfonamida
Formula: CH₅NO₂S
MW: 95,13 g/mol
Pto. de fusión: 87…93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007940
Núm. CAS: 3144-09-0
EINECS: 221-553-6