Metanosulfonamida 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
ACRO296110250EA 60.9 EUR
ACRO296110250 ACRO296111000
Metanosulfonamida 98%
Metanosulfonamida
Formula: CH₅NO₂S
MW: 95,13
Pto. de fusión: 88…92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007940
Núm. CAS: 3144-09-0
EINECS: 221-553-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 92 °C
GC ≥97.5 %