4'-Iodoacetanilide ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAI0846-1GEA 42 EUR
TCIAI0846-1G TCIAI0846-5G
4'-Iodoacetanilide ≥95.0% (por GC)
4'-Iodoacetanilide
Formula: C₈H₈INO
MW: 261,0597 g/mol
Número MDL: MFCD00016352
Núm. CAS: 622-50-4
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/27/33/28972733.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Dark blue powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 182.0 to 187.0 deg-C