2,2,2-Trifluoro-4'-methoxyacetanilide ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H32011.03EA 45.6 EUR
H32011.03 H32011.06
2,2,2-Trifluoro-4'-methoxyacetanilide ≥97%
2,2,2-Trifluoro-4'-methoxyacetanilide
Formula: C₉H₈F₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00452588
Núm. CAS: 332-34-3