4'-Amino-3'-(trifluoromethyl)acetanilide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAA1895-5GEA 95 EUR
TCIAA1895-5G
4'-Amino-3'-(trifluoromethyl)acetanilide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4'-Amino-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
Formula: C₉H₉F₃N₂O
Número MDL: MFCD00270762
Núm. CAS: 1579-89-1
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/82/28929982.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %