Sodium glycolate
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAG0111-500GEA
117
EUR
TCIAG0111-500G
TCIAG0111-25G
Sodium glycolate
Sodium glycolate
Formula:
C₂H₃NaO₃ MW: 98,03 g/mol |
Número MDL:
MFCD00065358 Núm. CAS: 2836-32-0 EINECS: 220-624-9 |
![]() |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |