Sodium glycolate ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
A12341.0EEA
646
EUR
A12341.0E
A12341.22
A12341.36
Sodium glycolate ≥97%
Sodium glycolate
Formula:
C₂H₃NaO₃ MW: 98,03 g/mol Pto. de fusión: 210…218 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00065358 Núm. CAS: 2836-32-0 EINECS: 220-624-9 |