Sodium glycolate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
ACRO351570250EA
29.7
EUR
ACRO351570250
ACRO351571000
Sodium glycolate 97%
Sodium glycolate
Formula:
C₂H₃NaO₃ MW: 98,03 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00065358 Núm. CAS: 2836-32-0 EINECS: 220-624-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to cream Powder and/or lumps |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | 96.0 to 104.0 % |