¿Quiere conectarse de nuevo?
Ethyl phenoxyacetate ≥98%
Proveedor: Acros Organics
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 136°C (19mmHg)
Densidad: 1,1
Pto. de inflamación: >113°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
MDL Number: MFCD00026895
Núm. CAS: 2555-49-9
EINECS: 219-867-3
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tipo de env. Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
- 100 g ACRO334941000
Botella de vidrio para sólidos 25 g ACRO334940250
Botella de vidrio para sólidos 5 g ACRO334940050
Abrir todos / Contraer todo
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Densidad 1.1
Punto de inflamación >113°C
Punto de ebullición 136°C (19mmHg)
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.
Una imagen y un compromiso renovados
Creado a partir de las funciones y los recursos que conoce, optimizado con la innovación de Avantor®. Nuestra nueva marca representa nuestra agilidad y capacidad para adaptarnos a las necesidades del cliente.
MÁS INFORMACIÓN COMPRAR