Isocianoacetato de metilo 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
H31069.03EA
38.8
EUR
H31069.03
H31069.06
Isocianoacetato de metilo 95%
Isocianoacetato de metilo
Formula:
C₄H₅NO₂ MW: 99,09 g/mol Pto. Ebullición: 75…76 °C (10 mmHg) Densidad: 1,09 Pto. de inflamación: 84 °C (183 °F) |
Número MDL:
MFCD00000006 Núm. CAS: 39687-95-1 EINECS: 254-593-8 ADR: 8,II |