Isocianoacetato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L15379.03EA
61.3
EUR
L15379.03
L15379.14
L15379.06
Isocianoacetato de etilo ≥98%
Isocianoacetato de etilo
Formula:
C₅H₇NO₂ MW: 113,12 g/mol Pto. Ebullición: 194…196 °C Densidad: 1,035 Pto. de inflamación: 84 °C (183 °F) |
Número MDL:
MFCD00000007 Núm. CAS: 2999-46-4 EINECS: 221-077-9 UN: 2810 ADR: 6.1,III |