N-Boc-N-methylethylenediamine ≥97%
|
Peligro
|
H56456.XFEA
307
EUR
H56456.XF
N-Boc-N-methylethylenediamine ≥97%
N-Boc-N-methylethylenediamine
Formula:
C₈H₁₈N₂O₂ MW: 174,24 g/mol Densidad: 0,975 Pto. de inflamación: >100 °C (212 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01317789 Núm. CAS: 121492-06-6 UN: 2735 ADR: 8,III |