¿Quiere conectarse de nuevo?
4-Acetamidothiophenol, 95%
Proveedor: Acros Organics
Atención
Formula: C₈H₉NOS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
MDL Number: MFCD00004848
Núm. CAS: 1126-81-4
EINECS: 214-427-7
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Powder
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tipo de env. Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
Botella de vidrio para sólidos 5 g ACRO102340050
Botella de vidrio para sólidos 25 g ACRO102340250
Abrir todos / Contraer todo
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Melting point 149°C - 154°C
CAS No. 1126-81-4
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.