3'-(Methylthio)acetanilide
Proveedor: TCI EUROPE
Sinónimos: 3-Acetamidothioanisole
M1671-25G
TCIAM1671-25GEA 180 EUR
TCIAM1671-25G
3'-(Methylthio)acetanilide
3'-(Methylthio)acetanilide
Formula: C₉H₁₁NOS
Núm. CAS: 2524-78-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8f4545a99b96fdc98d3f6cdfd4d56eb62e683c0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal