N,N-Dimethylcyanoacetamide ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
A10981.06EA 61.6 EUR
A10981.06 A10981.14
N,N-Dimethylcyanoacetamide ≥98%
N,N-Dimethylcyanoacetamide
Formula: C₅H₈N₂O
MW: 112,13 g/mol
Pto. de fusión: 59…66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051623
Núm. CAS: 7391-40-4
EINECS: 000-000-0