Dimethachlor, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
45447-250MGEA 83.8 EUR
45447-250MG
Dimethachlor, Supelco®
Dimethachlor
Formula: C₁₃H₁₈ClNO₂
Número MDL: MFCD00055472
Núm. CAS: 50563-36-5
EINECS: 256-625-6