4'-Chloro-2',5'-dimethoxyacetoacetanilide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAC2100-25GEA
29
EUR
TCIAC2100-25G
4'-Chloro-2',5'-dimethoxyacetoacetanilide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
4'-Chloro-2',5'-dimethoxyacetoacetanilide
Formula:
C₁₂H₁₄ClNO₄ |
Número MDL:
MFCD00026256 Núm. CAS: 4433-79-8 EINECS: 224-638-6 |
![]() |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 106.0 to 110.0 deg-C |