Bromoacetato de trimetilsililo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
L00961.14EA 49.1 EUR
L00961.14
Bromoacetato de trimetilsililo ≥98%
Bromoacetato de trimetilsililo
Formula: C₅H₁₁BrO₂Si
MW: 211,13 g/mol
Pto. Ebullición: 68…69 °C (17 mmHg)
Densidad: 1,291
Pto. de inflamación: 28 °C (82 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000187
Núm. CAS: 18291-80-0
EINECS: 242-165-3
UN: 2920
ADR: 8,II