2-Trimethylsilyl-1-ethylboronic acid pinacol ester ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
L19534.MDEA 63.6 EUR
L19534.MD L19534.03
2-Trimethylsilyl-1-ethylboronic acid pinacol ester ≥97%
2-Trimethylsilyl-1-ethylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₁H₂₅BO₂Si
MW: 228,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788725
Núm. CAS: 165904-20-1