D(-)-β-mercaptovalina
Proveedor: U.S. Pharmacopeia
USPH1501006EA 413 EUR
USPH1501006
D(-)-β-mercaptovalina
D(-)-β-mercaptovalina
Formula: C₅H₁₁NO₂S
MW: 149,2 g/mol
Número MDL: MFCD00064302
Núm. CAS: 52-67-5
EINECS: 200-148-8