D(-)-β-mercaptovalina
EDQMP0310000EA
225
EUR
EDQMP0310000
D(-)-β-mercaptovalina
D(-)-β-mercaptovalina
Formula:
C₅H₁₁NO₂S MW: 149,2 g/mol |
Número MDL:
MFCD00064302 Núm. CAS: 52-67-5 EINECS: 200-148-8 |