1,2:7,8-Diepoxyoctane ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Peligro
TCIAD1586-5GEA 56 EUR
TCIAD1586-5G TCIAD1586-25G
1,2:7,8-Diepoxyoctane ≥97.0% (por GC)
1,2:7,8-Diepoxyoctane
Formula: C₈H₁₄O₂
MW: 142,20 g/mol
Pto. Ebullición: 101°C
Pto. de inflamación: 98°C
Número MDL: MFCD00005155
Núm. CAS: 2426-07-5
EINECS: 219-375-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/87/28978387.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %