1,2:7,8-Diepoxyoctane para síntesis, Sigma-Aldrich®
|
Peligro
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21770.0010EA
134
EUR
8.21770.0010
8.21770.9999
1,2:7,8-Diepoxyoctane para síntesis, Sigma-Aldrich®
1,2:7,8-Diepoxyoctane
Formula:
C₈H₁₄O₂ MW: 142,20 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005155 Núm. CAS: 2426-07-5 EINECS: 219-375-9 UN: 2922 ADR: 8 (6.1),II |
Resultados test especificaciones
Solubility | 7 g/l (20 °C) |
Melting Point | 7 °C |
Molar Mass | 142.19 g/mol |
Boiling Point | 222 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 89 °C DIN 51758 |
Refractive Index | 1.4456 (20 °C, 589 nm) |
Density | 0.98 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 350 °C DIN 51794 |