1,2:7,8-Diepoxyoctane ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
L06768.09EA 96.1 EUR
L06768.09
1,2:7,8-Diepoxyoctane ≥97%
1,2:7,8-Diepoxyoctane
Formula: C₈H₁₄O₂
MW: 142,20 g/mol
Pto. Ebullición: 238…240 °C
Densidad: 0,997
Pto. de inflamación: 97 °C (206 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005155
Núm. CAS: 2426-07-5
EINECS: 219-375-9
ADR: 8,III