Ethyl-2,4-dimethylthiazole-5-carboxylate ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
B20864.09EA 234 EUR
B20864.09 B20864.88
Ethyl-2,4-dimethylthiazole-5-carboxylate ≥97%
Ethyl-2,4-dimethylthiazole-5-carboxylate
Formula: C₈H₁₁NO₂S
MW: 185,24
Pto. de fusión: 48…50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052874
Núm. CAS: 7210-77-7