Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate
Proveedor: Cayman Chemical
CAYM13059-500EA 30.8 EUR
CAYM13059-500 CAYM13059-5 CAYM13059-250 CAYM13059-1
Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate
Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate
Formula: C₇H₁₀N₂O₂S
MW: 186,22
Número MDL: MFCD00123414
Núm. CAS: 7210-76-6