2-Mercaptothiazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAM1739-5GEA 105 EUR
TCIAM1739-5G TCIAM1739-1G
2-Mercaptothiazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Mercaptothiazole
Formula: C₃H₃NS₂
MW: 117,19
Número MDL: MFCD00022449
Núm. CAS: 82358-09-6
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/60/75/28976075.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C