2-Acetamido-5-nitrothiazole
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10012500EA 183 EUR
EHERC10012500
2-Acetamido-5-nitrothiazole
2-Acetamido-5-nitrothiazole
Formula: C₅H₅N₃O₃S
Número MDL: MFCD00022438
Núm. CAS: 140-40-9
EINECS: 205-414-7