2-Acetamido-5-nitrothiazole ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
L01356.03EA
65.1
EUR
L01356.03
L01356.06
2-Acetamido-5-nitrothiazole ≥98%
2-Acetamido-5-nitrothiazole
Formula:
C₅H₅N₃O₃S Pto. de fusión: ∼ 263 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00022438 Núm. CAS: 140-40-9 EINECS: 205-414-7 |