2-Acetamido-5-chlorothiazole ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L17151.03EA 30.6 EUR
L17151.03 L17151.06
2-Acetamido-5-chlorothiazole ≥97%
2-Acetamido-5-chlorothiazole
Formula: C₅H₅ClN₂OS
MW: 176,63 g/mol
Pto. de fusión: 208…212 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318098
Núm. CAS: 20256-39-7
EINECS: 000-000-0