2-(Methylthio)benzothiazole
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15144200EA 193 EUR
EHERC15144200
2-(Methylthio)benzothiazole
2-(Methylthio)benzothiazole
Formula: C₈H₇NS₂
MW: 181,2779 g/mol
Número MDL: MFCD00005784
Núm. CAS: 615-22-5
EINECS: 210-417-1