2-Hydrazinobenzothiazole ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A18006.30EA
1890
EUR
A18006.30
A18006.09
A18006.18
2-Hydrazinobenzothiazole ≥97%
2-Hydrazinobenzothiazole
Formula:
C₇H₇N₃S MW: 165,21 g/mol Pto. de fusión: 198…202 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041849 Núm. CAS: 615-21-4 EINECS: 210-416-6 |